Learn More
Invitrogen™ Gránulos de látex de aldehído/sulfato, 4 % p/v, 4 μm.
Description
Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Debido a la forma en que las cadenas de poliestireno se organizan en la microesfera, la superficie es de carácter muy hidrófobo, lo que hace que estos materiales sean ideales para la absorción de materiales como las proteínas.
Este látex de aldehído/sulfato contiene una abundancia de grupos de aldehídos injertados en la superficie de la partícula de polímero. La alta densidad de los grupos de aldehídos permite el acoplamiento de proteínas y otros materiales a las partículas de látex en un proceso de un solo paso. Los grupos de carga de sulfato en las microesferas permiten la retención de la estabilidad durante el proceso de acoplamiento covalente. Debido a la alta densidad de grupos polares, este látex tiene una superficie hidrófila.
Las microesferas están disponibles en muchos tamaños y funcionalidades de superficie
Este látex de aldehído/sulfato contiene una abundancia de grupos de aldehídos injertados en la superficie de la partícula de polímero. La alta densidad de los grupos de aldehídos permite el acoplamiento de proteínas y otros materiales a las partículas de látex en un proceso de un solo paso. Los grupos de carga de sulfato en las microesferas permiten la retención de la estabilidad durante el proceso de acoplamiento covalente. Debido a la alta densidad de grupos polares, este látex tiene una superficie hidrófila.
Las microesferas están disponibles en muchos tamaños y funcionalidades de superficie
- 25 tamaños entre los que elegir: de 0,02 a 16 micrones
- 20 superficies diferentes: para una conjugación lista para prácticamente cualquier material
- Sin surfactante: ultralimpio
- Diversas cantidades: desde cantidades de mililitros a 500 litros
Aplicaciones principales de las microesferas - Calibración del instrumento (citometría de flujo, microscopia, HTS, HCS)
- Análisis de flujo (microfluídicos, flujo sanguíneo, flujo de agua y flujo de aire)
- Trazadores de biología celular (diferenciación celular y rastreo celular)
- Inmunoensayos (pruebas de aglutinación, ELISA, captura de partículas y reactivos de contraste)
Obtenga más información
Lea una descripción técnica general de las microesferas y descubra las microesferas de alta actividad, microesferas superactivas, microesferas especiales y revise los protocolos de acoplamiento de microesferas en la página de aplicaciones de partículas de látex sin surfactantes IDC.
Creamos un producto de microesferas a medida para usted
Si no ve la microesfera que está buscando en nuestra lista de existencias, fabricaremos una microesfera personalizada para usted. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8° C). |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Tipo de producto | Gránulo de látex de aldehído/sulfato |
| Línea de productos | IDC |
| Cantidad | 15 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Modificación de la superficie | Sulfato de aldehído |