Learn More
Mezcla de aldehído/cetona-DNPH 619 20-40 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313782 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313782 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000619AL
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 958-60-1, 1019-57-4, 1567-89-1, 888-54-0, 1157-84-2, 1527-98-6
Cantidad 1 mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Acetonitrile