Learn More
Alda-1, MedChemExpress
Código de producto. 16463657
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463657 50 mg 50 miligramos
16447648 10 mg 10 miligramos
16417556 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16463657 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18936
MedChemExpress Alda-1 is a potent and selective ALDH2 agonist, which activates wild-type ALDH2 and restores near wild-type activity to ALDH2*2.
Alda-1 is a potent and selective ALDH2 agonist, which activates wild-type ALDH2 and restores near wild-type activity to ALDH2*2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alda-1
CAS 349438-38-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H11Cl2NO3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 51 mg/mL (157.33 mM)
SMILES O=C(NCC1=CC=C(OCO2)C2=C1)C3=C(Cl)C=CC=C3Cl
Peso molecular (g/mol) 324.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.16
Porcentaje de pureza 99.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death