Learn More
Alcofosfamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alcophosphamide |
| CAS | 52336-54-6 |
| Fórmula molecular | C7H17Cl2N2O3P |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N,N-Bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidic Acid 3-Hydroxypropyl Ester, NSC 153182, NSC 227248, O-(3-Hydroxypropyl) N,N-Bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H17Cl2N2O3P/c8-2-4-11(5-3-9)15(10,13)14-7-1-6-12/h12H,1-7H2,(H2,10,13) |
| SMILES | NP(=O)(OCCCO)N(CCCl)CCCl |
| Nombre IUPAC | 3-[amino-[bis(2-cloroetil)amino]fosforil]oxipropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 279.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.0354 |