Learn More
Karl Hecht™ Alcoholmeter without Thermometer
Código de producto. 10536162
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
260 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10536162 260 mm cada uno
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 10536162 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 46170001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
For determining the percentage of alcohol by volume in liquids.
  • Reference temperature of 20 °C
  • Range from 0 to 100: 1 vol%
  • 1% vol. divisions
  • Length of 260 mm
  • With paper scale and steel ballast
Especificaciones
Tipo Hidrómetro de alcohol
Longitud (métrico) 260 mm
Descripción Paper scale
Temperature of Standardization 20°C