Learn More
Alclometasona 17,21-Dipropionato, TRC
Código de producto. 30132472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132472 100 mg 100 miligramos
30138623 25 mg 25 miligramos
30003844 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132472 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA514580100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66734-13-2
Fórmula molecular C28 H37 Cl O7
Peso molecular (g/mol) 521.04
Sinónimo (7α,11β,16α)-7-Chloro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Aclovate, Alclometasone 17,21-dipropionate, Alclometasone dipropionate, Almeta, Delonal, Sch 22219, Vaderm
Nombre IUPAC [2-[(7R,8S,9S,10R,11S,13S,14S,16R,17R)-7-cloro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-17-propanoxi-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenentrrena-17-il]-2-oxoetilo] propanoato
SMILES CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3[C@H](Cl)CC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alclometasone 17,21-dipropionate
Nombres de analitos o componentes Alclometasone 17,21-dipropionate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C28H37ClO7/c1-6-22(33)35-14-21(32)28(36-23(34)7-2)15(3)10-18-24-19(29)12-16-11-17(30)8-9-26(16,4)25(24)20(31)13-27(18,28)5/h8-9,11,15,18-20,24-25,31H,6-7,10,12-14H2,1-5H3/t15-,18+,19-,20+,24-,25+,26+,27+,28+/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.2228