Learn More
Alclofenaco, TRC
Código de producto. 30135891
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135891 10 mg 10 miligramos
30132946 100 mg 100 miligramos
17974395 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135891 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA51455010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22131-79-9
Fórmula molecular C11 H11 Cl O3
Peso molecular (g/mol) 226.66
Sinónimo Benzeneacetic acid, 3-chloro-4-(2-propen-1-yloxy)-Acetic acid, [4-(allyloxy)-3-chlorophenyl]- (8CI), Benzeneacetic acid, 3-chloro-4-(2-propenyloxy)- (9CI), Aclofenac, Alclofenac, Alclophenac, Allopydin, Epinal, MY 101, Medifenac, Mervan, Neosten, Neoston, Prinalgin, Reufenac, W 7320, Zumaril, [3-Chloro-4-(allyloxy)phenyl]acetic acid, [4-(Allyloxy)-3-chlorophenyl]acetic acid
Nombre IUPAC Ácido 2-(3-cloro-4-prop-2-enoxifenil)acético
SMILES OC(=O)Cc1ccc(OCC=C)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alclofenac
Nombres de analitos o componentes Alclofenac
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11ClO3/c1-2-5-15-10-4-3-8(6-9(10)12)7-11(13)14/h2-4,6H,1,5,7H2,(H,13,14)
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0397