Learn More
Éster metílico de alclofenaco, Mikromol™
Descripción
Éster metílico de alclofenaco
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alclofenac Methyl Ester |
| CAS | 23918-07-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Alclofenac Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H13 Cl O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Alclofenac Methyl Ester, 3-Chloro-4-(2-propen-1-yloxy)benzeneacetic acid methyl ester, Acetic acid, [4-(allyloxy)-3-chlorophenyl]-, methyl ester (8CI), Benzeneacetic acid, 3-chloro-4-(2-propenyloxy)-, methyl ester (9CI), Alclofenac methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13ClO3/c1-3-6-16-11-5-4-9(7-10(11)13)8-12(14)15-2/h3-5,7H,1,6,8H2,2H3 |
| SMILES | COC(=O)Cc1ccc(OCC=C)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-cloro-4-prop-2-enoxifenil)acetato de metilo |
| Mostrar más |