Learn More
Alclofenaco, LoGiCal
Código de producto. 30461975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461975 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461975 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1783.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alclofenac
CAS 22131-79-9
Nombres de analitos o componentes Alclofenac
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H11 Cl O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzeneacetic acid, 3-chloro-4-(2-propen-1-yloxy)-Acetic acid, [4-(allyloxy)-3-chlorophenyl]- (8CI), Benzeneacetic acid, 3-chloro-4-(2-propenyloxy)- (9CI), Aclofenac, Alclofenac, Alclophenac, Allopydin, Epinal, MY 101, Medifenac, Mervan, Neosten, Neoston, Prinalgin, Reufenac, W 7320, Zumaril, [3-Chloro-4-(allyloxy)phenyl]acetic acid, [4-(Allyloxy)-3-chlorophenyl]acetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11ClO3/c1-2-5-15-10-4-3-8(6-9(10)12)7-11(13)14/h2-4,6H,1,5,7H2,(H,13,14)
Tipo de solución Neat
SMILES OC(=O)Cc1ccc(OCC=C)c(Cl)c1
Nombre IUPAC Ácido 2-(3-cloro-4-prop-2-enoxifenil)acético
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 226.66
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0397 g/mol