Learn More
Éster isopropílico de alclofenaco, Mikromol™
Descripción
Éster isopropílico de alclofenaco
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alclofenac Isopropyl Ester |
| CAS | 69801-29-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Alclofenac Isopropyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H17 Cl O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Alclofenac Isopropyl Ester, 3-Chloro-4-(2-propen-1-yloxy)benzeneacetic acid 1-methylethyl ester, Benzeneacetic acid, 3-chloro-4-(2-propenyloxy)-, 1-methylethyl ester (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17ClO3/c1-4-7-17-13-6-5-11(8-12(13)15)9-14(16)18-10(2)3/h4-6,8,10H,1,7,9H2,2-3H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)Cc1ccc(OCC=C)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-cloro-4-prop-2-enoxifenil)acetato de propan-2-ilo |
| Mostrar más |