Learn More
Éster etílico de alclofenaco, Mikromol™
Descripción
Éster etílico de alclofenaco
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alclofenac Ethyl Ester |
| CAS | 20788-45-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Alclofenac Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H15 Cl O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Alclofenac Ethyl Ester, 3-Chloro-4-(2-propen-1-yloxy)benzeneacetic acid ethyl ester, Acetic acid, [4-(allyloxy)-3-chlorophenyl]-, ethyl ester (8CI), Benzeneacetic acid, 3-chloro-4-(2-propenyloxy)-, ethyl ester (9CI), Ethyl (4-allyloxy-3-chlorophenyl)acetate, Ethyl 3-chloro-4-allyloxyphenylacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15ClO3/c1-3-7-17-12-6-5-10(8-11(12)14)9-13(15)16-4-2/h3,5-6,8H,1,4,7,9H2,2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1ccc(OCC=C)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-cloro-4-prop-2-enoxifenil)acetato de etilo |
| Mostrar más |