Descripción
El Azul Alcian 8GX aumenta su selectividad cuando se agregan cantidades crecientes de cloruro de magnesio. Por el contrario, los estudios muestran que cuando la concentración de electrolitos es muy baja, tiene problemas para unirse a los grupos carboxilato o fosfato.
- Determinar cuantitativamente los glicosaminoglicanos mediante la formación de complejos insolubles en solución.
- Determinar las proteínas en función de su dispersión de luz de resonancia mejorando fuertemente las señales
- Útil como colorante bacteriano y como tinte para histiocitos y fibroblastos.
- Se utiliza como tinción de heteroglicanos para mucopolisacáridos neutros, sulfatados y fosfatados y glicosaminoglicanos en tejidos como cartílago y matrices extracelulares.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 75881-23-1 |
| Fórmula molecular | C56H68Cl4CuN16S4 |
| Sinónimo | Alcian Blue, Ingrain Blue 1 |
| Información de solubilidad | Soluble in absolute ethanol, cellosolve, ethylene glycol, water (8mg/mL) or ethanol (1mg/mL); practically insoluble in xylene |
| Clave InChI | CKLBXIYTBHXJEH-UHFFFAOYSA-J |
| SMILES | CN(C)C(=[N+](C)C)SCC1=CC2=C(C=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=C(C=CC6=C([N-]5)N=C7C8=C(C=CC(=C8)CSC(=[N+](C)C)N(C)C)C(=N7)N=C2[N-]3)CSC(=[N+](C)C)N(C)C)C9=C4C=C(C=C9)CSC(=[N+](C)C)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cu+2] |
| Peso molecular (g/mol) | 1298.858 |
| PubChem CID | 16211091 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1298.88 |
| Cantidad | 25 g |
| Mostrar más |