Descripción
El azul alcian 8Gx se puede utilizar para determinar proteínas en función de su dispersión de luz por resonancia mejorando fuertemente las señales. Es útil como tinción bacteriana y como colorante para histiocitos y fibroblastos. Este producto se utiliza como tinción de heteroglicanos para mucopolisacáridos neutros, sulfatados y fosfatados y glicosaminoglicanos en tejidos como cartílago y matrices extracelulares. Los estudios muestran que cuando la concentración de electrolitos es muy baja, Alcian Blue 8Gx tiene problemas para unirse a los grupos carboxilato o fosfato.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 75881-23-1 |
| Fórmula molecular | C56H68Cl4CuN16S4 |
| Sinónimo | Alcian Blue, Ingrain Blue 1 |
| Información de solubilidad | Soluble in absolute ethanol, cellosolve, ethylene glycol, water (8mg/mL) or ethanol (1mg/mL); practically insoluble in xylene |
| Clave InChI | CKLBXIYTBHXJEH-UHFFFAOYSA-J |
| SMILES | CN(C)C(=[N+](C)C)SCC1=CC2=C(C=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=C(C=CC6=C([N-]5)N=C7C8=C(C=CC(=C8)CSC(=[N+](C)C)N(C)C)C(=N7)N=C2[N-]3)CSC(=[N+](C)C)N(C)C)C9=C4C=C(C=C9)CSC(=[N+](C)C)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cu+2] |
| Peso molecular (g/mol) | 1298.858 |
| PubChem CID | 16211091 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1298.88 |
| Cantidad | 5 g |
| Mostrar más |