Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul alciano 8GX, certificado
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alcian Blue 8GX |
| Punto de fusión | 148.0°C |
| Contenido de tinte | 50% min. |
| Índice Merck | 15, 212 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, cellosolve, ethylene glycol, practically insoluble in xylene |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1298.88 |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Color | Morado |
| Cantidad | 100 g |
| Mostrar más |