Learn More
Sulfato de albuterol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Salbutamol sulfate |
| CAS | 51022-70-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | 2 C13 H21 N O3 . H2 O4 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Salbutamol sulphate, Albuterol sulphate, 1,3-Benzenedimethanol, α1-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-, sulfate (2:1), 1,3-Benzenedimethanol, α1-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-, sulfate (2:1) (salt) (9CI), (±)-Salbutamol sulfate, Aerolin, Airet, Albuterol hemisulfate, Albuterol sulfate, Almotex, Anebron, Asmadil, Asmalin, Asmanil, Asmasal, Asmatol, Asmaven, Asmavent, Asmidon, Asmol Uni-Dose, Asthalin, Broncho-Spray, Broncovaleas, Bronter, Bugonol, Butamol, Buto-Asma, Butotal, Buventol, Cetsim, Cobutolin, Dilatamol, Ecovent, Farcolin, Grafalin, Instavent, Libretin, Loftan, Medolin, Mozal, NSC 289928, Novosalmol, Parasma, Proventil, Respax, Salbetol, Salbovent, Salbron, Salbulin, Salbumol, Salbusian, Salbutalan, Salbutamol hemisulfate, Salbutamol sulfate, Salbutan, Salbutard, Salbutine, Salbutol, Salbuven, Salbuvent, Salmaplon, Salomol, Salorain, Sch 13949W sulfate, Sedalin, Suprasma, Theosal, Tobybron, Vencronyl, Venetlin, Ventelin, Ventilan, Ventimax, Ventodiscks, Ventolin Rotacaps, Ventorain, Ventorline CR, Volma, dl-Salbutamol sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C13H21NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;1-5(2,3)4/h2*4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2ccc(O)c(CO)c2.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | 4-[2-(terc-butilamino)-1-hidroxietil]-2-(hidroximetil)fenol; ácido sulfúrico |
| Peso molecular (g/mol) | 576.7 |
| Mostrar más |