Learn More
Albuterol-d4, TRC
Código de producto. 30312072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30312072 1 mg 1 miligramo
30318317 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30312072 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5145031MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Albuterol-d4
CAS 2517375-34-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13H17D4NO3
Cantidad 1 mg
Sinónimo α1-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-1,3-benzenedimethanol-d4, Salbutamol-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3/i7D,8D2,12D
SMILES OC1=CC=C(C(C([2H])NC(C)(C)C)([2H])O)C=C1C([2H])([2H])O
Nombre IUPAC 4-[2-(terc-butilamino)-1,2-dideuterio-1-hidroxietil]-2-[dideuterio(hidroxi)metil]fenol
Peso molecular (g/mol) 243.34
Porcentaje de pureza >95