Learn More
Hemisulfato de aldehído de albuterol, TRC
Código de producto. 30133992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133992 100 mg 100 miligramos
17944905 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133992 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA514495100MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 156339-88-7
Fórmula molecular C13 H19 N O3
Peso molecular (g/mol) 237.29
Sinónimo 5-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-2-hydroxybenzaldehyde, Salbutamol Sulphate Imp. D (EP)
Nombre IUPAC 5-[2-(tert-butilamino)-1-hidroxietil]-2-hidroxibenzaldehído
SMILES CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(C=O)c1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 5-[(1RS)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-2-hydroxybenzaldehyde
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,8,12,14,16-17H,7H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1365
Porcentaje de pureza >95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.