Learn More
Thermo Scientific Chemicals Albúmina bovina/fracción V, para bioquímica, pH 7,0
Artikelnummer. 10450141 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize':
10 g
100 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad missing translation for 'unitSize'
10450141 100 g 100 GR
10013260 10 g 10 g
10053863 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10450141 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Chemicals missing translation for 'supplierNo' 268131000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
La albúmina, el suero bovino (BSA), n.º de CAS 9048-46-8, es una biomolécula pequeña y estable derivada de la sangre bovina con amplias aplicaciones en estudios de bioquímica, inmunoquímica, farmacocinética y cultivo celular.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La albúmina, el suero bovino (BSA) está disponible como un polvo liofilizado sin proteasa que puede almacenarse de forma estable a 2 a 8 °C
  • Se compone de 583 residuos de aminoácidos y tiene un peso molecular de 66,5 kDa
Aplicaciones
  • BSA se utiliza como un estándar de proteínas en ensayos de cuantificación, como el ensayo de proteínas Bradford
  • Se utiliza para estabilizar enzimas en digestiones de restricción en experimentos de biología molecular
  • Es un agente bloqueante en inmunoblots, lo que aumenta la relación señal-ruido al quitarse las reacciones inmunoquímicas no específicas
  • BSA es un agente nutritivo y se utiliza como suplemento en medios de cultivo celular y microbiano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9048-46-8
Número MDL MFCD00145743
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Albumine Bovine/Fraction V
Color Beige-amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0% to 100.0% (protein [F:6.22]) on dry substance; 98% to 100% (Albumin, 7% solution [by cellulose acetate electrophoresis])
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.