Learn More
Thermo Scientific Chemicals Albúmina bovina/fracción V, para bioquímica, pH 7,0
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- La albúmina, el suero bovino (BSA) está disponible como un polvo liofilizado sin proteasa que puede almacenarse de forma estable a 2 a 8 °C
- Se compone de 583 residuos de aminoácidos y tiene un peso molecular de 66,5 kDa
Aplicaciones
- BSA se utiliza como un estándar de proteínas en ensayos de cuantificación, como el ensayo de proteínas Bradford
- Se utiliza para estabilizar enzimas en digestiones de restricción en experimentos de biología molecular
- Es un agente bloqueante en inmunoblots, lo que aumenta la relación señal-ruido al quitarse las reacciones inmunoquímicas no específicas
- BSA es un agente nutritivo y se utiliza como suplemento en medios de cultivo celular y microbiano
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Albumine Bovine/Fraction V |
| Color | Beige-amarillo |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96.0% to 100.0% (protein [F:6.22 ]) on dry substance; 98% to 100% (Albumin, 7% solution [by cellulose acetate electrophoresis]) |
| Cantidad | 500 g |
| Forma física | Polvo |