Learn More
Thermo Scientific Chemicals Albúmina bovina/fracción V, para bioquímica, pH 7,0
Código de producto. 10013260 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10013260 10 g 10 g
10450141 100 g 100 GR
10053863 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10013260 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 268130100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.40€
    70.65€ / 10 g
    Ahorro 10.75€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
La albúmina, el suero bovino (BSA), n.º de CAS 9048-46-8, es una biomolécula pequeña y estable derivada de la sangre bovina con amplias aplicaciones en estudios de bioquímica, inmunoquímica, farmacocinética y cultivo celular.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La albúmina, el suero bovino (BSA) está disponible como un polvo liofilizado sin proteasa que puede almacenarse de forma estable a 2 a 8 °C
  • Se compone de 583 residuos de aminoácidos y tiene un peso molecular de 66,5 kDa
Aplicaciones
  • BSA se utiliza como un estándar de proteínas en ensayos de cuantificación, como el ensayo de proteínas Bradford
  • Se utiliza para estabilizar enzimas en digestiones de restricción en experimentos de biología molecular
  • Es un agente bloqueante en inmunoblots, lo que aumenta la relación señal-ruido al quitarse las reacciones inmunoquímicas no específicas
  • BSA es un agente nutritivo y se utiliza como suplemento en medios de cultivo celular y microbiano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9048-46-8
Número MDL MFCD00145743
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Albumine Bovine/Fraction V
Color Beige-amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0% to 100.0% (protein [F:6.22]) on dry substance; 98% to 100% (Albumin, 7% solution [by cellulose acetate electrophoresis])
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Forma física Polvo