Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para albúmina humana
Descripción
La albúmina es una proteína monomérica soluble con un peso molecular de aproximadamente 65-67 kDa que comprende aproximadamente la mitad de la proteína sérica de la sangre. La albúmina sérica humana (HAS) es la proteína más abundante en el plasma sanguíneo humano y tiene una vida media sérica de aproximadamente 20 días. La albúmina funciona principalmente como proteína portadora de esteroides, ácidos grasos y hormonas tiroideas y desempeña un papel en la estabilización del volumen de líquido extracelular. La albúmina es una proteína sérica globular, no glicosilada, sintetizada en el hígado como preproalbúmina que tiene un péptido N-terminal que se elimina antes de que la proteína naciente se libere de la pared rugosa para producir la albúmina secretada. La albúmina sérica tiene una buena capacidad de unión para agua, Ca(2+), Na(+), K(+), ácidos grasos, hormonas, bilirrubina y fármacos. La función principal de la albúmina es la regulación de la presión osmótica coloidal de la sangre.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P02768 |
| Intervalo del ensayo | De 4,915 a 1200 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 6 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Suero, Sobrenadante |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 213 |
| Símbolo de gen | ALB |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |