Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para albúmina humana
Descripción
El ensayo ELISA para albúmina humana (ALB hu) cuantifica la ALB hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la ALB hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para ALB humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P02768 |
| Intervalo del ensayo | De 4,915 ng/ml a 1200 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 6 pg/ml |
| Intervalo de calibración | De 60 pg/ml a 12,000 pg/ml |
| ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Familia de proteínas | Otras proteínas |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Especificidad | Este anticuerpo de par ELISA detecta la albúmina humana. Otras especies no determinadas. |
| Mostrar más |