Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para albúmina humana
Código de producto. 15444893
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15444893 96 pruebas 1 set
17195339 5 × 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444893 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EHALB
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para albúmina humana (ALB hu) cuantifica la ALB hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la ALB hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para ALB humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La albúmina es una proteína monomérica soluble con un peso molecular de aproximadamente 65-67 kDa que comprende aproximadamente la mitad de la proteína sérica de la sangre. La albúmina sérica humana (HAS) es la proteína más abundante en el plasma sanguíneo humano y tiene una vida media sérica de aproximadamente 20 días. La albúmina funciona principalmente como proteína portadora de esteroides, ácidos grasos y hormonas tiroideas y desempeña un papel en la estabilización del volumen de líquido extracelular. La albúmina es una proteína sérica globular, no glicosilada sintetizada en el hígado como preproalbúmina que tiene un péptido N-terminal que se elimina antes de que la proteína naciente se libere del áspero producir la albúmina secretada. La albúmina sérica tiene una buena capacidad de unión para agua, Ca(2+), Na(+), K(+), ácidos grasos, hormonas, bilirrubina y fármacos. La función principal de la albúmina es la regulación de la presión osmótica coloidal de la sangre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P02768
Intervalo del ensayo 4,915-1200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 6 ng/mL
Intervalo de calibración De 60 pg/ml a 12.000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este anticuerpo de par ELISA detecta la albúmina humana. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 213
Símbolo de gen HSA,PRO0883,PRO0903,PRO1341
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Otra investigación
Volumen de muestra 1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo GIG20, ANALBA, FDAH, PRO0883, PRO0903, PRO1341
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min