Learn More
Thermo Scientific Chemicals Albumin bovine, for biochemistry, Fraction V, pH=5, 96.0-100.0% protein
Código de producto. 10326640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10326640 100 g 100 g
10011380 10 g 10 GR
10667794 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10326640 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 134731000
Solicitar formato a granel o personalizado
Albumin, bovine serum (BSA), CAS # 9048-46-8, is a small, stable biomolecule derived from bovine blood with wide applications in biochemistry, immunochemistry, pharmacokinetics, and cell culture studies. | CAS: 9048-46-8
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La albúmina, el suero bovino (BSA) está disponible como un polvo liofilizado sin proteasa que puede almacenarse de forma estable a 2 a 8 °C
  • Se compone de 583 residuos de aminoácidos y tiene un peso molecular de 66,5 kDa
Aplicaciones
  • BSA se utiliza como un estándar de proteínas en ensayos de cuantificación, como el ensayo de proteínas Bradford
  • Se utiliza para estabilizar enzimas en digestiones de restricción en experimentos de biología molecular
  • Es un agente bloqueante en inmunoblots, lo que aumenta la relación señal-ruido al quitarse las reacciones inmunoquímicas no específicas
  • BSA es un agente nutritivo y se utiliza como suplemento en medios de cultivo celular y microbiano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9048-46-8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Albumin bovine
Envase Glass bottle
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble.
Grado Bioquímica