Learn More
Thermo Scientific Chemicals Albumin bovine, for biochemistry, Fraction V, pH=5, 96.0-100.0% protein
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- La albúmina, el suero bovino (BSA) está disponible como un polvo liofilizado sin proteasa que puede almacenarse de forma estable a 2 a 8 °C
- Se compone de 583 residuos de aminoácidos y tiene un peso molecular de 66,5 kDa
Aplicaciones
- BSA se utiliza como un estándar de proteínas en ensayos de cuantificación, como el ensayo de proteínas Bradford
- Se utiliza para estabilizar enzimas en digestiones de restricción en experimentos de biología molecular
- Es un agente bloqueante en inmunoblots, lo que aumenta la relación señal-ruido al quitarse las reacciones inmunoquímicas no específicas
- BSA es un agente nutritivo y se utiliza como suplemento en medios de cultivo celular y microbiano
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Albumin bovine |
| Envase | Glass bottle |
| Cantidad | 10 g |
| Información de solubilidad | Solubility aq. soln.: soluble. |
| Grado | Bioquímica |