Learn More
Gibco™ AlbuMax II Lipid Rich BSA
Código de producto. 10624053 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10624053 1 kg 1 Kg
31781125 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10624053 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11021045
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Lipid-rich bovine serum albumin for cell culture. It is chromatographically purified and has an IgG content ≤1.0%. Lyophilized powder.
This is a lipid-rich bovine serum albumin for cell culture. It is chromatographically purified and has an IgG content ≤ 1%.
Origin: New Zealand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 kg
Tipo de producto BSA
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C).
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos AlbuMAX, Gibco
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.