Descripción
Lipid-rich bovine serum albumin for cell culture (1). It is chromatographically purified and has an IgG content ≤ 0.1%.
Origin: New Zealand
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8 °C). |
| Tipo de producto | BSA |
| Línea de productos | AlbuMAX, Gibco |
| Cantidad | 25 g |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |