Learn More
Albendazole, TRC
Código de producto. 30138055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138055 10 g 10 g
30136939 1 g 1 g
18050030 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138055 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA51161010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54965-21-8
Fórmula molecular C12 H15 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 265.33
Sinónimo Carbamic acid, [5-(propylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Albamelin, Alben, Albendazole, Albendol, Albenza, Albenzil, Aldifal, Alminth, Alvet, Alzental, Andazol, Ashialben, Atasol, Baxen, Bruzol, Eskazole, Exiptol, Haojing, Helminsols, Loveral, Lurdex, Methyl 5-propylthio-2-benzimidazolecarbamate, NSC 220008, SKF 62979, Tobend, Valbazen, Vermisen, Vermitan, Vermizole, Vetalben, Zentel
Nombre IUPAC metilcarbamato N-(5-propilsulfanil-1H-benzimidazol-2-il)carbamato
SMILES CCCSc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Albendazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.0885
Porcentaje de pureza >95%