Learn More
Albendazole Sulfóxido, TRC
Código de producto. 17993985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17993985 50 mg 50 miligramos
17941675 100 mg 100 miligramos
17912975 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17993985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA51162050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54029-12-8
Fórmula molecular C12 H15 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 281.33
Sinónimo Carbamic acid, [5-(propylsulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), (±)-Albendazole sulfoxide, Albendazole oxide, Albendazole sulfoxide, Methyl [5-(propylsulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, RS 8852, Ricobendazole, Rycobendazole
Nombre IUPAC metilcarbamato N-(5-propilsulfinil-1H-benzimidazol-2-il)carbamato
SMILES CCCS(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Albendazole sulfoxide
Nombres de analitos o componentes Albendazole sulfoxide
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N3O3S/c1-3-6-19(17)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)18-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.0834
Porcentaje de pureza >95%