Learn More
Albendazol-sulfóxido 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315330 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315330 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10065400AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Albendazole sulfoxide
CAS 54029-12-8
Nombres de analitos o componentes Albendazole sulfoxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H15 N3 O3 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Carbamic acid, [5-(propylsulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), (±)-Albendazole sulfoxide, Albendazole oxide, Methyl [5-(propylsulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, RS 8852, Ricobendazole, Rycobendazole, Albendazole Imp. B (EP), SKF-77664, Ph Eur Albendazole Impurity B, Albendazole Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N3O3S/c1-3-6-19(17)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)18-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
SMILES CCCS(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
Nombre IUPAC N-(5-propilsulfinil-1H-benzimidazol-2-il)carbamato de metilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 281.33
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.0834 g/mol