Learn More
Albendazol Sulfona, TRC
Código de producto. 17993465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17993465 5 mg 5 miligramos
17914595 25 mg 25 miligramos
17932335 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17993465 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5116155MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75184-71-3
Fórmula molecular C12 H15 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 297.33
Sinónimo Carbamic acid, [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Albendazole sulfone, Methyl [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Nombre IUPAC metilcarbamato N-(5-propilsulfonil-1H-benzimidazol-2-il)carbamato
SMILES CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Albendazole sulfone
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N3O4S/c1-3-6-20(17,18)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.0783