Learn More
Albendazol sulfona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463327 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15463327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25917.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Albendazol se utiliza actualmente para el tratamiento quimioterapéutico de la equinococosis alveolar.Albendazol sulfona se utiliza como agente escolicida en quistes hidatídicos (in vitro).
Solubilidad
Soluble en DMSO y metanol.
Notas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Albendazole sulfone
CAS 75184-71-3
Punto de fusión 290°C to 292°C
Fórmula molecular C12H15N3O4S
Número MDL MFCD00600775
Cantidad 1 g
Sinónimo albendazole sulfone, unii-1uic88380g, methyl 5-propylsulfonyl 2-benzimidazolecarbamate, methyl 5-propylsulfonyl-1h-benzimidazol-2-yl carbamate, methyl-5-propylsulfonyl-1h-benzimidazol-2-yl carbamate, 5-propylsulfonyl-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, methyl 6-propylsulfonyl-1h-benzo d imidazol-2-yl carbamate, methyl n-5-propane-1-sulfonyl-1h-1,3-benzodiazol-2-yl carbamate, 2-benzimidazolecarbamic acid, 5-propylsulfonyl-, methyl ester
Información de solubilidad Soluble in DMSO,and methanol.
Clave InChI CLSJYOLYMZNKJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCS(=O)(=O)C1=CC=C2N=C(NC(=O)OC)NC2=C1
Nombre IUPAC metil N-[6-(propano-1-sulfonil)-1H-1,3-benzodiazol-2-il]carbamato
Peso molecular (g/mol) 297.33
PubChem CID 53174
ChEBI CHEBI:80620
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.33
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Albendazole sulfone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Albendazole sulfone