Learn More
Albendazol, Mikromol™
Código de producto. 18020810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18020810 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 18020810 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0382.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Albendazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Albendazole
CAS 54965-21-8
Nombres de analitos o componentes Albendazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H15 N3 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Carbamic acid, [5-(propylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Albamelin, Alben, Albendol, Albenza, Albenzil, Aldifal, Alminth, Alvet, Alzental, Andazol, Ashialben, Atasol, Baxen, Bruzol, Eskazole, Exiptol, Haojing, Helminsols, Loveral, Lurdex, Methyl 5-propylthio-2-benzimidazolecarbamate, NSC 220008, SKF 62979, Tobend, Valbazen, Vermisen, Vermitan, Vermizole, Vetalben, Zentel
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
SMILES CCCSc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
Nombre IUPAC N-(5-propilsulfanil-1H-bencimidazol-2-il)carbamato de metilo
Peso molecular (g/mol) 265.33
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 265,0885 g/mol