Learn More
Albendazol EP Impureza D, Mikromol™
Código de producto. 30052193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052193 25 mg 25 miligramos
17939819 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052193 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0382.040025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Albendazol EP Impureza D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Albendazole-2-aminosulfone
CAS 80983-34-2
Nombres de analitos o componentes Albendazole-2-aminosulfone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H13 N3 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-(Propylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 5-(Propylsulphonyl) -1H-benzimidazol-2-amine, Albendazole Imp. D (EP), Ph Eur Albendazole Impurity D, Albendazole Impurity D, 1H-Benzimidazol-2-amine, 5-(propylsulfonyl)- (9CI), 6-(Propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 2-Amino-5-1H-propylsulfonylbenzimidazole, 2-Aminoalbendazole sulfone, 5-Propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amine, SKF 81038
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N3O2S/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13)
SMILES CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(N)nc2c1
Nombre IUPAC 5-propilsulfonil-1H-benzimidazol-2-amina
Peso molecular (g/mol) 239.29
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 239,0728 g/mol