Learn More
Albendazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11415680 10 g 10 g
11425680 50 g 50 g
11435680 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11415680 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25925.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 54965-21-8 | C12H15N3O2S | 265.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54965-21-8
Fórmula molecular C12H15N3O2S
Peso molecular (g/mol) 265.33
Número MDL MFCD00083232
Clave InChI HXHWSAZORRCQMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo albendazole, albenza, eskazole, valbazen, zentel, albendazol, proftril, albendazolum, bilutac, zental
PubChem CID 2082
ChEBI CHEBI:16664
Nombre IUPAC methyl N-[6-(propylsulfanyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-yl]carbamate
SMILES CCCSC1=CC=C2N=C(NC(=O)OC)NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Albendazole
Punto de fusión 208°C to 210°C
Cantidad 10 g
Índice Merck 14,210
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.34
Porcentaje de pureza ≥98%