Learn More
Albendazol-2-aminosulfona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Albendazole-2-aminosulfone |
| CAS | 80983-34-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Albendazole-2-aminosulfone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H13 N3 O2 S |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 5-(Propylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 5-(Propylsulphonyl) -1H-benzimidazol-2-amine, Albendazole Imp. D (EP), Ph Eur Albendazole Impurity D, Albendazole Impurity D, 1H-Benzimidazol-2-amine, 5-(propylsulfonyl)- (9CI), 6-(Propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 2-Amino-5-1H-propylsulfonylbenzimidazole, 2-Aminoalbendazole sulfone, 5-Propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amine, SKF 81038 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N3O2S/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13) |
| SMILES | CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(N)nc2c1 |
| Mostrar más |