Learn More
Clorhidrato de albendazol-2-amino-sulfona-D3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Albendazole-2-amino-sulphone-D3 Hydrochloride |
| CAS | 1435902-07-0 |
| Fórmula molecular | C10 D3 H10 N3 O2 S . Cl H |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Albendazole-2-aminosulfone D3 (Propyl-3,3,3 D3) Hydrochloride, 5-(3,3,3-Trideuteriopropylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine hydrochloride, Albendazole-2-aminosulfone D3 hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N3O2S.ClH/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8;/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13);1H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])CCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(N)nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 5-(3,3,3-trideuteriopropilsulfonil)-1H-benzimidazol-2-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 278.774 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.068 |