Learn More
Albendazol-2-amino-sulfona-D3 Cloruro, TRC
Código de producto. 30179956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179956 10 mg 10 miligramos
30179933 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179956 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA51161410MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1435902-07-0
Fórmula molecular C10 D3 H10 N3 O2 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 278.774
Sinónimo Albendazole-2-aminosulfone D3 (Propyl-3,3,3 D3) Hydrochloride, 5-(3,3,3-Trideuteriopropylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine hydrochloride, Albendazole-2-aminosulfone D3 hydrochloride
Nombre IUPAC 5-(3,3,3-trideuteriopropilsulfonil)-1H-benzimidazol-2-amina; Cloruro
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])CCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(N)nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Albendazole-2-amino-sulphone-D3 Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N3O2S.ClH/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8;/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13);1H/i1D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.068