Learn More
Albaconazol, TRC
Código de producto. 17968804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17968804 2.5 mg 2.50 miligramo
17937184 5 mg 5 miligramos
17977834 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17968804 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5114502.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 187949-02-6
Fórmula molecular C20 H16 Cl F2 N5 O2
Peso molecular (g/mol) 431.82
Nombre IUPAC 7-cloro-3-[(2R,3R)-3-(2,4-difluorofenil)-3-hidroxi-4-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-il]quinazolina-4-una
SMILES C[C@@H](N1C=Nc2cc(Cl)ccc2C1=O)[C@](O)(Cn3cncn3)c4ccc(F)cc4F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Albaconazole
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H16ClF2N5O2/c1-12(28-11-25-18-6-13(21)2-4-15(18)19(28)29)20(30,8-27-10-24-9-26-27)16-5-3-14(22)7-17(16)23/h2-7,9-12,30H,8H2,1H3/t12-,20-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.0961