Learn More
ALB-127158(a), MedChemExpress
Código de producto. 16475326
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475326 100 mg 100 miligramos
16467167 5 mg 5 miligramos
16460757 50 mg 50 miligramos
16453086 25 mg 25 miligramos
16424448 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16475326 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111398
MedChemExpress ALB-127158(a) is a potent and selective melanin concentrating hormone 1 (MCH1) receptor antagonist.
ALB-127158(a) is a potent and selective melanin concentrating hormone 1 (MCH1) receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ALB-127158(a)
CAS 1173154-32-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H21FN4O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Ethanol : 2 mg/mL (4.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(OCC2=NC=C(F)C=C2)C=CN1C3=CC4=C(C=C3)C(CNCC5)=C5N4C
Peso molecular (g/mol) 404.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.44
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism