Learn More
Alanycarb, TRC
Código de producto. 18071110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18071110 10 mg 10 miligramos
18062130 100 mg 100 miligramos
18032030 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18071110 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA51115010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83130-01-2
Fórmula molecular C17 H25 N3 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 399.53
Sinónimo 5-Oxa-2,8-dithia-4,7,9-triazadodec-3-en-12-oic acid, 3,7-dimethyl-6-oxo-9-(phenylmethyl)-, ethyl ester, (3Z)- (9CI), 5-Oxa-2,8-dithia-4,7,9-triazadodec-3-en-12-oic acid, 3,7-dimethyl-6-oxo-9-(phenylmethyl)-, ethyl ester, (Z)-, Alanicarb, Alanycarb, OK 135, Orion, Orion (insecticide)
Nombre IUPAC Propanoato etil-[benzil-[metil-[(Z)-1-metilsulfanilletilidenano]oxicarbonilamino]sulfanilamino]
SMILES CCOC(=O)CCN(Cc1ccccc1)SN(C)C(=O)O\N=C(\C)/SC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alanycarb
Nombres de analitos o componentes Alanycarb
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25N3O4S2/c1-5-23-16(21)11-12-20(13-15-9-7-6-8-10-15)26-19(3)17(22)24-18-14(2)25-4/h6-10H,5,11-13H2,1-4H3/b18-14-
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1286