Learn More
Alantolactona, TRC
Código de producto. 30328122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328122 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30328122 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17371510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alantolactone
CAS 546-43-0
Fórmula molecular C15 H20 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Naphtho[2,3-b]furan-2(3H)-one, 3a,5,6,7,8,8a,9,9a-octahydro-5,8a-dimethyl-3-methylene-, (3aR,5S,8aR,9aR)-, 4αH-Eudesma-5,11(13)-dien-12-oic acid, 8β-hydroxy-, γ-lactone (8CI), Alantolactone (6CI), Helenin (7CI), Naphtho[2,3-b]furan-2(3H)-one, 3a,5,6,7,8,8a,9,9a-octahydro-5,8a-dimethyl-3-methylene-, [3aR-(3aα,5β,8aβ,9aα)]-, (+)-Alantolactone, (3aR,5S,8aR,9aR)-3a,5,6,7,8,8a,9,9a-Octahydro-5,8a-dimethyl-3-methylenenaphtho[2,3-b]furan-2(3H)-one, Alant camphor, Elecampane camphor, Eupatal, Inula camphor, NSC 333843, NSC 93131
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20O2/c1-9-5-4-6-15(3)8-13-11(7-12(9)15)10(2)14(16)17-13/h7,9,11,13H,2,4-6,8H2,1,3H3/t9-,11+,13+,15+/m0/s1
SMILES C[C@H]1CCC[C@]2(C)C[C@H]3OC(=O)C(=C)[C@H]3C=C12
Nombre IUPAC (3aR,5S,8aR,9aR)-5,8a-dimetil-3-metiliden-5,6,7,8,9,9a-hexahidro-3aH-benzo[f][1]benzofuran-2-ona
Peso molecular (g/mol) 232.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.1463