Learn More
Alantolactone, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18014452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18014452 10 mg 10 miligramos
18004782 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18014452 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 4490/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Antiproliferative; induces activin/Smad3 signaling
Sesquiterpene lactone. Induces activin/SMAD3 signaling and disrupts Cripto-1/activin receptor type II A interaction. Displays antiproliferative activity in human colon adenocarcinoma HCT-8 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 546-43-0
Fórmula molecular C15H20O2
Peso molecular (g/mol) 232.32
Número MDL MFCD00274568
Clave InChI PXOYOCNNSUAQNS-AGNJHWRGSA-N
Sinónimo alantolactone, helenine, eupatal, alant camphor, inula camphor, helenin, elecampane camphor, unii-m7gsn5q1m6, m7gsn5q1m6, 3ar,5s,8ar,9ar-5,8a-dimethyl-3-methylidene-3a,5,6,7,8,8a,9,9a-octahydronaphtho 2,3-b furan-2 3h-one
PubChem CID 72724
ChEBI CHEBI:2540
Nombre IUPAC (3aR,5S,8aR,9aR)-5,8a-dimethyl-3-methylidene-2H,3H,3aH,5H,6H,7H,8H,8aH,9H,9aH-naphtho[2,3-b]furan-2-one
SMILES C[C@H]1CCC[C@]2(C)C[C@H]3OC(=O)C(=C)[C@H]3C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alantolactone
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.32
Porcentaje de pureza >98%