Learn More
MedChemExpress Alantolactone
Código de producto. 16431278
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16431278 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16431278 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0038
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Alantolactone is a selective STAT3 inhibitor, with potent anticancer activity. Alantolactone induces apoptosis in cancer.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 232.32 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 546-43-0
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.15%
Solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (430.44 mM)
Sinónimo (+)-Alantolactone∣ Alant camphor∣ Inula camphor
Objetivo STAT∣Apoptosis∣TGF-beta/Smad