Learn More
Clorhidrato de β-alanina-tert-butiléster, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10351750 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10351750 1 g Frasco de vidrio 1 g
10149959 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10351750 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434650010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58620-93-2 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58620-93-2
Fórmula molecular C7H16ClNO2
Peso molecular (g/mol) 181.66
Número MDL MFCD00058258
Clave InChI DOMTZTVJNZKUNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 3-aminopropanoate hydrochloride, h-beta-ala-otbu.hcl, beta-alanine tert-butyl ester hydrochloride, h-beta-ala-otbu hcl, beta-alanine t-butyl ester hydrochloride, 3-amino-propionic acid tert-butyl ester hydrochloride, h-?-ala-otbu.hcl, h-, a-ala-otbu.hcl, h-beta-ala-otbu hydrochloride, tert-butyl 3-aminopropanoate-hcl
PubChem CID 16218890
Nombre IUPAC tert-butil 3-aminopropanato;clorhidrato
SMILES Cl.CC(C)(C)OC(=O)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Alanine-tert-butylester hydrochloride
Punto de fusión 167.8°C to 168.5°C
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.66
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido