Learn More
Alanina, Mikromol™
Descripción
Alanina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Alanine |
| CAS | 56-41-7 |
| Nombres de analitos o componentes | L-Alanine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C3 H7 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | (S)-2-Aminopropanoic Acid, Aspartic Acid Imp. D (Pharmeuropa), L-Alanine, Alanine, L- (7CI,8CI), (2S)-2-Aminopropanoic acid, (S)-(+)-Alanine, (S)-2-Aminopropanoic acid, (S)-Alanine, 2-Aminopropionic acid, Alanine, L-(+)-Alanine, L-2-Aminopropanoic acid, L-2-Aminopropionic acid, Lactamine, NSC 206315, Propanoic acid, 2-amino-, (S)-, L-alpha-Alanine, L-alpha-Aminopropionic acid, alpha-Alanine, alpha-Aminopropionic acid, Aspartic Acid Impurity D, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity E, Magnesium Aspartate Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-aminopropanoico |
| Mostrar más |