Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de éster etílico de β-alanina, 98 %
Código de producto. 10676861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10676861 10 g Frasco de vidrio 10 g
10432855 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10676861 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 303060100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4244-84-2 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4244-84-2
Fórmula molecular C5H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 153.61
Número MDL MFCD00012909
Clave InChI RJCGNNHKSNIUAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-aminopropanoate hydrochloride, beta-alanine ethyl ester hydrochloride, ethyl beta-alaninate hydrochloride, h-beta-ala-oet.hcl, h-b-ala-oet hcl, h-beta-ala-oet hcl, h-?-ala-oet.hcl, b-alanine ethyl ester hydrochloride, ethyl 3-aminopropionate hydrochloride, beta-alanine ethyl ester hcl
PubChem CID 458475
Nombre IUPAC etil 3-aminopropanoato;clorhidrato
SMILES Cl.CCOC(=O)CCN
Specifications
Nombre del producto químico o material β-Alanine ethyleester hydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HNCHCHCOCH5·HCl
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.61
Porcentaje de pureza 97.5 to 102.5% (Separat. Techn, GC ≥98.5%)
Forma física Polvo cristalino