Learn More
β-Alanine, ≥98%, Ultrapure, Thermo Scientific™
Código de producto. 15895058 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
200 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15895058 200 g Frasco de plástico 200 g
15855248 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15865248 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15895058 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J10665.28
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-95-9
Fórmula molecular C3H7NO2
Peso molecular (g/mol) 89.09
Número MDL MFCD00008200
Clave InChI UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo beta-alanine, 3-aminopropionic acid, abufene, beta alanine, h-beta-ala-oh, beta-aminopropionic acid, 2-carboxyethylamine, .beta.-alanine, alanine, beta, propanoic acid, 3-amino
PubChem CID 239
ChEBI CHEBI:16958
Nombre IUPAC Ácido 3-aminopropanoico
SMILES NCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Alanine
Punto de fusión ∽205°C (decomposition)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal NH2CH2CH2COOH
Beilstein 906793
Densidad 1.437
Cantidad 200 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09
Porcentaje de pureza ≥98%
Gravedad específica 1.437
Forma física Polvo cristalino