Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-alanina, 98 %
Código de producto. 11412648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412648 250 g 250 g
11402648 1000 g 1000 g
11422648 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412648 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A16665.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-95-9 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Effective catalyst for the Knoevenagel condensation. Beta Alanine is used as nutrition supplements in food production. Increase muscular strength & power output, Increases Muscle Mass, increase Anaerobic Endurance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Catalizador eficaz para la condensación Knoevenagel. La beta alanina se utiliza como suplementos nutricionales en la producción de alimentos. Aumenta la potencia de potencia muscular y la masa muscular, aumenta la resistencia anaeróbica.
Solubilidad
Soluble en agua (550 g/L). Ligeramente soluble en alcohol. Insoluble en éter y acetona.
Notas
ligeramente higroscópico. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-95-9
Fórmula molecular C3H7NO2
Peso molecular (g/mol) 89.09
Número MDL MFCD00008200
Clave InChI UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo beta-alanine, 3-aminopropionic acid, abufene, beta alanine, h-beta-ala-oh, beta-aminopropionic acid, 2-carboxyethylamine, .beta.-alanine, alanine, beta, propanoic acid, 3-amino
PubChem CID 239
ChEBI CHEBI:16958
Nombre IUPAC Ácido 3-aminopropanoico
SMILES NCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Alanine
Punto de fusión ∽205°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal H2NCH2CH2CO2H
Beilstein 906793
Índice Merck 14,205
Información de solubilidad Soluble in water(550g/L). Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether and acetone.
Densidad 1.437 g/mL
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09
Porcentaje de pureza 98%