Learn More
Alameticina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465989 1 mg 1 miligramo
15455989 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465989 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63829.M^
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Ionóforo formador de canales que activa las enzimas de membrana
Alamethicin is used as a channel-forming ionophore that activates membrane enzymes, membrane channel-forming peptide. It is a 20-amino acid channel-forming peptide antibiotic that can function as a monovalent cation ionophore. Alamethicin has been used to develop methods for the routine assessment of potential new drug candidates to elicit their pharmacokinetic drug interactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La alameticina se utiliza como ionóforo formador de canales que activa las enzimas de membrana; péptido formador de canales de membrana. Es un antibiótico peptídico de 20 aminoácidos que forma canales que puede funcionar como ionóforo catiónico monovalente. La alameticina se ha utilizado para desarrollar métodos para la evaluación rutinaria de posibles nuevos candidatos a fármacos para estudiar sus interacciones farmacocinéticas.
Solubilidad
Soluble en DMSO y etanol.
Notas
Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59588-86-2
Fórmula molecular C92H150N22O25
Peso molecular (g/mol) 1964.341
Número MDL MFCD00151517
Clave InChI LGHSQOCGTJHDIL-SLKIUSOBSA-N
Sinónimo U-22324
PubChem CID 53229968
SMILES CC(C)CC(C(=O)NC(C)(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)CO)NC(=O)CNC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(CCC(=O)N)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C3CCCN3C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alamethicin
Tipo Alamethicin
Forma física Polvo
Punto de fusión 267°C to 270°C
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Número UN UN3462
Información de solubilidad Soluble in DMSO and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1964.4